Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium carbonate is commonly used as an inorganic base and a buffer component in several synthetic organic transformations in both chemical industries and research laboratories. Often used as an electrolyte, sodium carbonate acts as a very good conductor in the process of electrolysis. Apart from being used as a common chemical/biological/biotechnological laboratory reagent, it is also used as a water softener in laundering, processing wood pulp, cleaners, and making glass. It can be used for standardization of acids, and qualitative testing of cations. In dyeing with fiber-reactive dyes, sodium carbonate is used to ensure proper chemical bonding of the dye with cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium carbonate, anhydrous |
Namenshinweis | For AAS analysis |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | granular |
Menge | 2 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% min. |
Beilstein | 4154566 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates. |
IUPAC-Name | Dinatriumcarbonat |
Formelmasse | 105.99 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U01K016 | Analysenzertifikat | 24/09/2024 | 011552.18,011552.A3,011552.36 |
S24I022 | Analysenzertifikat | 13/07/2022 | 011552.18,011552.A3,011552.36 |
Q14I018 | Analysenzertifikat | 30/06/2022 | 011552.18,011552.A3,011552.36 |
Z22G053 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011552.18,011552.A3,011552.36 |
N23I029 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011552.18,011552.A3,011552.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium carbonate, anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium carbonate