Learn More
Natriumcarbonat, 99.6 %, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10237813
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumcarbonat, 99.6 %, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10237813
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10237813
Marke: Thermo Scientific Acros 424280025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1600.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate
Schmelzpunkt 851.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Strukturformel Na2CO3
Fieser 07,332
Merck Index 15, 8731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.53
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number424285000,424280025
ChargennummerB0149962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number424285000,424280025
ChargennummerB0147971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number424285000,424280025
ChargennummerB0147409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number424285000,424280025
ChargennummerB0154916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number424285000,424280025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, 99.6 %, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >