Learn More
Natriumcarbonat, 99.8 %, zur Analyse, wasserfrei, Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10266690
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumcarbonat, 99.8 %, zur Analyse, wasserfrei, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266690
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10266690
Marke: Thermo Scientific Acros 207810010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbierter, biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1600.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate
Schmelzpunkt 851.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granalien
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel Na2CO3
Fieser 7332
Merck Index 15, 8731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) 99.8%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (300°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number207810010,207810050
ChargennummerA0449649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number207810010,207810050
ChargennummerA0394315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number207810010,207810050
ChargennummerA0408780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number207810010,207810050
ChargennummerA0405636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number207810010,207810050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Natriumcarbonat, 99.8 %, zur Analyse, wasserfrei, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >