Learn More
Natriumcarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumcarbonat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, NF, FCC |
Physikalische Form | Anhydrisch |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | Na2CO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 4154566 |
IUPAC-Name | Dinatriumcarbonat |
Formelmasse | 105.99 mol |
Reinheit (%) | 99.5 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0371831 | Analysenzertifikat | 18/10/2023 | 13418-25KG,134180250,134180100,13418-1KG,134181000,13418-5KG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur