Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysebehälter
Vereinfachen Sie die Entfernung von Salzen und kleinen Kontaminanten aus Proteinen oder Makromolekülen in Probenvolumina von bis zu 250 ml. Jeder Slide-A-Lyzer Dialysekolben verfügt über Flotationsscheiben, die am Flaschenhals angebracht werden und eine vertikale Schwimmstellung des Kolbens ermöglichen, um eine einfache und sichere Handhabung zu gewährleisten.
Marke: Thermo Scientific™ 87759
41.53 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Slide-A-Lyzer Dialysekolben, 2 K, 3,5 K, 10 K oder 20K MWCO) ermöglichen die einfache und effektive Entfernung von Puffersalzen und kleinen Kontaminanten in Probenvolumina von bis zu 250 ml. Anwenderfreundlichkeit der Geräte: Das Einfüllen und Entnehmen von Proben kann mit einer serologischen Pipette oder durch direktes Ein- oder Ausgießen der Probe durch den weithalsigen Schraubverschluss oben am Kolben erfolgen. Zum Verschließen der Einheiten werden keine Knoten oder Clips benötigt. Die Slide-A-Lyzer Dialysekolben werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und sind mit regenerierten Cellulosemembranen mit niedriger Proteinbindungskapazität ausgestattet, die für maximale Probenausbeuten und hohe Reinheitsgrade sorgen.
Die Dialysekolben sind entsprechend der Porengröße (MWCO) der Dialysemembran in verschiedenfarbigen Ausführungen erhältlich: Violett (20.000 Da), Orange (10.000 Da), Rosa (3.500 Da) und Blau (2.000 Da).Die Konstruktion der Slide-A-Lyzer Dialysekolben beruht auf zwei Dialysemembranen aus regenerierter Cellulose mit niedriger Bindungskapazität. Diese werden in einem Rahmen aus reaktionsträgem Kunststoff befestigt und auf allen Seiten hermetisch abgedichtet. Sowohl die Membran als auch die Kolbenmaterialien sind mit den meisten gängigen Laborpuffern kompatibel.
Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialysekolben:
• Anwenderfreundlich– Einfaches Pipettieren oder Gießen der Probe in den Kolben – schon kann die Dialyse beginnen
• Schnelle Dialyse– Flache Kolbenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis und ermöglicht so die Dialyse einer 250 ml-Probe innerhalb von 8 Stunden bis über Nacht
• Hohe Rückgewinnung– Rechteckiges Kolbendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens durch die Öffnung oben auf dem Kolben
• Vielzahl von MWCO– Wählen Sie die Membran-MWCO die am besten zum Molekulargewicht Ihrer Probe passt
Spezifikationen der Dialysemembran:
• Zusammensetzung: Regenerierte Cellulose
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 μm); 2 K MWCO = 2 mil (50 μm)
• Hydratationszeit vor der Verwendung: 2 Minuten
• Glyceringehalt: Spuren (10 K MWCO-Gehalt beträgt 21 %)
• Schwefelgehalt: 0,04 bis 0,17 %
• Schwermetallgehalt: Spuren
Mit Slide-A-Lyzer Dialyseflaschen können die Entfernung typischer niedermolekulare Kontaminanten, Pufferaustausch und Entsalzung in acht Stunden bis über Nacht erreicht werden. Die Dialyserate hängt von einer Reihe von Faktoren ab, insbesondere von dem Volumen und der Größe der Probe, der Form des zu dialysierenden Moleküls, der Bewegung und der Temperatur. Die genaue minimale Dialysedauer muss für das jeweilige System empirisch ermittelt werden.
Spezifikation
Dialyse-Flotationsscheiben | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
Slide-A-Lyzer™ | |
250 mL |
Versand bei Umgebungstemperatur. Das Produkt nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren. | |
Zubehör, Kolben für Zellkulturen (T75) | |
6 Scheiben |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen