Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysebehälter
Vereinfachen Sie die Entfernung von Salzen und kleinen Kontaminanten aus Proteinen oder Makromolekülen in Probenvolumina von bis zu 250 ml. Jeder Slide-A-Lyzer Dialysekolben verfügt über Flotationsscheiben, die am Flaschenhals angebracht werden und eine vertikale Schwimmstellung des Kolbens ermöglichen, um eine einfache und sichere Handhabung zu gewährleisten.
44.64 CHF - 568.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Das Produkt nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren. |
---|---|
Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
Format | Zubehör, Kolben für Zellkulturen (T75) |
Produktlinie | Slide-A-Lyzer™ |
Probenvolumen (metrisch) | 250 mL |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13424209
|
Thermo Scientific™
87759 |
Dialyse-Flotationsscheiben |
44.64 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13484199
|
Thermo Scientific™
87760 |
Dialysekolben, 2 K MWCO |
552.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13494199
|
Thermo Scientific™
87761 |
Dialysekolben, 3,5 K MWCO |
568.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13404209
|
Thermo Scientific™
87762 |
Dialysekolben, 10K MWCO |
566.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13414209
|
Thermo Scientific™
87763 |
Dialysekolben, 20K MWCO |
562.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Slide-A-Lyzer Dialysekolben, 2 K, 3,5 K, 10 K oder 20K MWCO) ermöglichen die einfache und effektive Entfernung von Puffersalzen und kleinen Kontaminanten in Probenvolumina von bis zu 250 ml. Anwenderfreundlichkeit der Geräte: Das Einfüllen und Entnehmen von Proben kann mit einer serologischen Pipette oder durch direktes Ein- oder Ausgießen der Probe durch den weithalsigen Schraubverschluss oben am Kolben erfolgen. Zum Verschließen der Einheiten werden keine Knoten oder Clips benötigt. Die Slide-A-Lyzer Dialysekolben werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und sind mit regenerierten Cellulosemembranen mit niedriger Proteinbindungskapazität ausgestattet, die für maximale Probenausbeuten und hohe Reinheitsgrade sorgen.
Die Dialysekolben sind entsprechend der Porengröße (MWCO) der Dialysemembran in verschiedenfarbigen Ausführungen erhältlich: Violett (20.000 Da), Orange (10.000 Da), Rosa (3.500 Da) und Blau (2.000 Da).Die Konstruktion der Slide-A-Lyzer Dialysekolben beruht auf zwei Dialysemembranen aus regenerierter Cellulose mit niedriger Bindungskapazität. Diese werden in einem Rahmen aus reaktionsträgem Kunststoff befestigt und auf allen Seiten hermetisch abgedichtet. Sowohl die Membran als auch die Kolbenmaterialien sind mit den meisten gängigen Laborpuffern kompatibel.
Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialysekolben:
• Anwenderfreundlich– Einfaches Pipettieren oder Gießen der Probe in den Kolben – schon kann die Dialyse beginnen
• Schnelle Dialyse– Flache Kolbenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis und ermöglicht so die Dialyse einer 250 ml-Probe innerhalb von 8 Stunden bis über Nacht
• Hohe Rückgewinnung– Rechteckiges Kolbendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens durch die Öffnung oben auf dem Kolben
• Vielzahl von MWCO– Wählen Sie die Membran-MWCO die am besten zum Molekulargewicht Ihrer Probe passt
Spezifikationen der Dialysemembran:
• Zusammensetzung: Regenerierte Cellulose
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 μm); 2 K MWCO = 2 mil (50 μm)
• Hydratationszeit vor der Verwendung: 2 Minuten
• Glyceringehalt: Spuren (10 K MWCO-Gehalt beträgt 21 %)
• Schwefelgehalt: 0,04 bis 0,17 %
• Schwermetallgehalt: Spuren
Mit Slide-A-Lyzer Dialyseflaschen können die Entfernung typischer niedermolekulare Kontaminanten, Pufferaustausch und Entsalzung in acht Stunden bis über Nacht erreicht werden. Die Dialyserate hängt von einer Reihe von Faktoren ab, insbesondere von dem Volumen und der Größe der Probe, der Form des zu dialysierenden Moleküls, der Bewegung und der Temperatur. Die genaue Mindestdialysedauer muss für das jeweilige System empirisch ermittelt werden.
Spezifikation
Versand bei Umgebungstemperatur. Das Produkt nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren. | |
Zubehör, Kolben für Zellkulturen (T75) | |
250 mL |
Zellulosemembran, Dialyse | |
Slide-A-Lyzer™ |