Learn More
Cytiva Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24
Empfohlen für die meisten Routineanwendungen
Marke: Cytiva 10401770
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch die gerillte Oberfläche (3.1 mm-Intervalle) sind die Filter ideal für die Koloniezählung nach der Inkubation
- Die spezielle ungiftige Tinte ist vollständig frei von bakteriellen Wachstumshemmern
- Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
- Porengröße: 0.2μ m
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,2 μm | |
ME 24 | |
Mittel | |
Glatt | |
130 °C | |
20 s/100 ml/12.5 cm2 | |
47 mm |
ME 24 | |
Steril | |
Glatt | |
Keine Angabe | |
266 °F | |
Membranmaterial | |
1,85 in. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24 > ME 24; Porengröße: 0.2 um; einfach; steril; Durchm.: 47 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur