Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 10 K MWCO, 12 ml
Mit Slide-A-Lyzer 10K MWCO Dialysekassetten entfernen Sie Salze und kleine Kontaminanten, um die Probenreinheit und -rückgewinnung zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 66453
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10301554
  • 349.00 CHF / 8 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
10 kDa
8 Kassetten
Dialysekassetten (gammabestrahlt)
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
12 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerXH352935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2022 Catalog Number66453
ChargennummerVA294272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2020 Catalog Number66453
ChargennummerTK274120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2018 Catalog Number66453
ChargennummerSF248699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number66453
ChargennummerQB213369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog Number66453
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 10 K MWCO, 12 ml > Dialysekassetten (gammabestrahlt), 12 ml, 8 Kassetten