Learn More
Sechs Elemente Edelmetalle - Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Fisher Chemical MS 004 050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12976183
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Sechs Elemente (Edelmetalle)
Flasche
ICP-Standardlösung mit mehreren Elementen
10 % HCl
100 mg/l
50 ml
Au,Ir,Pd,Pt,Rh,Ru
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1019590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberMS 004 050
Name des Produkts
Sechs Elemente Edelmetalle - Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >