Learn More
Thermo Scientific Chemicals, leitfähige Silbertinte
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045661.14
122.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Silver Conductive Ink | |
MFCD01868501 | |
Flüssig |
2.5 | |
25 g |
Sicherheit und Handhabung
- Silver Conductive Ink
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Silver, Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q11L029 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 045661.14,045661.06,045661.22 |
Z12K010 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | 045661.14,045661.06,045661.22 |
T01K046 | Analysenzertifikat | 23/07/2024 | 045661.14,045661.06,045661.22 |
W12I003 | Analysenzertifikat | 16/09/2022 | 045661.14,045661.06,045661.22 |
T06I077 | Analysenzertifikat | 19/07/2022 | 045661.14,045661.06,045661.22 |