Learn More
Thermo Scientific Chemicals, leitfähige Silbertinte
35.65 CHF - 426.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver Conductive Ink
Dichte 2.5
MDL-Nummer MFCD01868501
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15492427
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045661.06
5 g
35.65 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15402437
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045661.14
25 g
129.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15412437
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045661.22
100 g
426.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Silver Conductive Ink
2.5
MFCD01868501
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals, leitfähige Silbertinte