Learn More
BRAND™ Exsikkatordeckel aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Exsikkatordeckel aus Borosilikatglas schützen hygroskopische Chemikalien und Objekte, die mit Feuchtigkeit reagieren. Passend für BRAND™ Novus 65243 Exsikkatoren
Marke: BRAND™ 65738
190.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Schützt hygroskopische Chemikalien und konserviert Objekte, die mit Feuchtigkeit reagieren.
- Passend für BRAND™ Novus 65243 Exsikkatoren
Spezifikation
270 mm | |
Exsikkator-Deckel | |
Borosilikatglas | |
92 mm |
Je 1 | |
Deckel mit Buchse | |
Novus Exsikkatoren |