Learn More
RETSCH Siebschüttler AS 200 Steuerung
Diese Siebschüttler eignen sich für die Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten sowie für die Herstellungsüberwachung. Retsch™ Siebschüttler AS 200 Control zeichnen sich durch ihre digitale Einstellung und Anzeige von Leistungsverhalten und Zeit aus.
Marke:  RETSCH 30.032.0001
Artikelnummer. 15582515
  • 4800.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • NEU: bis zu 99 Siebprogramme
  • NEU: leiser Betrieb durch optimierte Steuerung
  • NEU: USB-Verbindung für Verwendung der Software EasySieve
  • Geeignet für Trocken- und Nasssiebe
  • Ausgezeichnete Trennungseffizienz, selbst bei kurzer Siebdauer
  • Effizienter elektromagnetischer Antrieb
  • 3-D-Schüttelbewegung für optimale Ausnutzung des offenen Siebbereichs lässt die Probe sich gleichmäßig über die gesamte Sieboberfläche bewegen
  • Einstellung der Siebbeschleunigung „g“ für vergleichbare und reproduzierbare Siebergebnisse weltweit
  • Sieb ist stapelbar bis zu einer Höhe von 620 mm
  • Freie, digitale Anpassung aller Prozessparameter (Zeit, Weite oder Siebbeschleunigung, Interval)
  • Intervalbetrieb
  • Optionale Siebsoftware EasySieve für die Steuerung des Schüttlers, Einfache Bewertung und Dokumentation von Ergebnissen
  • Erfüllt alle Kriterien für Messgeräte gemäß Norm ISO 9001
  • Kalibrierungszertifkat
  • Einfache Bedienung, ergonomisches Design
  • Standardlieferung ohne Spannmittel, diese muss separat bestellt werden
  • Wartungsfrei
Spezifikation
Spezifikation
3 kg
Siebschüttler
384 mm
417 mm
Digital; 1 bis 99 min
100/240 V
50/60 Hz
212 mm
Steuerung für Siebschüttler AS 200
Name des Produkts
RETSCH Siebschüttler AS 200 Steuerung > Steuerung für Siebschüttler AS 200