Learn More
RETSCH Siebschüttler AS 200 Basic
Diese Siebschüttler eignen sich für die Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten sowie für die Herstellungsüberwachung. Retsch™ Siebschüttler AS 200 zeichnen sich durch ihre digitale Einstellung und Anzeige von Leistungsverhalten und Zeit aus.
Marke:  RETSCH 30.030.0001
Artikelnummer. 15562515
  • 3275.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • NEU: digitale Anzeige von Arbeitsleistung und Zeit
  • Geeignet für Trocken- und Nasssiebe
  • Ausgezeichnete Trennungseffizienz, selbst bei kurzer Siebdauer
  • Effizienter elektromagnetischer Antrieb
  • 3-D-Schüttelbewegung für optimale Ausnutzung des offenen Siebbereichs lässt die Probe sich gleichmäßig über die gesamte Sieboberfläche bewegen
  • Sieb ist stapelbar bis zu einer Höhe von 510 mm
  • Frei anpassbare Prozessparameter (Zeit, Arbeitsleistung)
  • Optional: praktische Siebspanneinheit
  • Optional: Bewertungssoftware EasySieve
  • Wartungsfrei
  • Einfache Bedienung, ergonomisches Design
  • Standardlieferung ohne Spannmittel, diese muss separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
3 kg
Siebschüttler
384 mm
417 mm
Digital, 1 bis 99 min
230 V
50 Hz
212 mm
Retsch™ Siebschüttler AS 200 Basic
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
RETSCH Siebschüttler AS 200 Basic > Siebschüttler