Learn More
Siebschüttler AS 200 digit cA
Verwenden Sie diesen Siebschüttler in der Forschung & development, quality control of raw materials, interim and finished products as well as in production monitoring. Retsch™ Siebschüttler AS 200-Ziffer cA verfügt über eine digitale Einstellung und Anzeige von Leistung und Zeit.
Marke: N/A 30.031.0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- NEU: Kontrollierte Amplitude
- Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
- Ausgezeichnete Trennwirkung auch bei kurzen Siebzeiten
- Effizienter elektromagnetischer Antrieb
- 3-D-Wurfbewegung, die die optimale Ausnutzung der offenen Siebfläche und die gleichmäßige Bewegung der Probe über die gesamte Siebfläche gewährleistet
- Wartungsfrei
- Siebe können bis zu einer Höhe von 510 mm gestapelt werden
- Einstellung aller Prozessparameter (Zeit, Amplitude)
- Intervallbetrieb (Fix 10 Sek.)
- Digitale Anzeige von Vibrationshöhe und Zeit
- Einfacher Betrieb, ergonomisches Design
- Standardlieferung ohne Spannvorrichtung, diese muss separat bestellt werden
Spezifikation
3 kg | |
Siebschüttler | |
384 mm | |
417 mm | |
Digital: 1 bis 99 min |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
212 mm | |
Siebschüttler AS 200 digit cA |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Siebschüttler AS 200 digit cA > Retsch™
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur