Learn More
RETSCH Steuerung für Siebschüttler AS 300
Dieser Siebschüttler wird in der Forschung und Entwicklung, der Qualitätskontrolle von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten sowie in der Herstellungsüberwachung genutzt. Die Retsch™ Siebschüttler AS 300 Steuerung bietet Präzision und Bedienkomfort und entspricht den ISO 9001-Richtlinien.
Marke:  RETSCH 30.033.0001
Artikelnummer. 15592515
  • 5175.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • NEU: bis zu 99 Siebprogramme
  • Neu: Geräuscharmer Betrieb durch optimierte Steuerung
  • NEU: USB-Anschluss für die Verwendung der EasySieve Software
  • Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
  • Ausgezeichnete Trennwirkung auch bei kurzen Siebzeiten
  • Effizienter elektromagnetischer Antrieb
  • 3-D-Wurfbewegung, die die optimale Ausnutzung der offenen Siebfläche und die gleichmäßige Bewegung der Probe über die gesamte Siebfläche gewährleistet
  • Einstellen der Siebbeschleunigung “g” für weltweit vergleichbare und reproduzierbare Siebergebnisse
  • Siebe können bis zu einer Höhe von 510 mm gestapelt werden
  • Freie digitale Einstellung aller Prozessparameter (Zeit, Amplitude oder Siebbeschleunigung, Intervall)
  • Intervallbetrieb
  • Ansteuerung mit optionaler Software EasySieve über serielle Schnittstelle RS, einfache Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse
  • Erfüllt alle Kriterien für Messeinrichtungen gemäß ISO 9001.
  • Kalibrierungszertifikat
  • Einfacher Betrieb (Klemmung), ergonomisches Design
  • Wartungsfrei
  • Trocken- und Nasssiebung in einem Modell
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
Vibrierender Siebschüttler
384 mm
417 mm
AS 300 Steuerung
100/240 V
50/60 Hz
220 mm
42 kg
Digital; 1 bis 99 min
Name des Produkts
RETSCH Steuerung für Siebschüttler AS 300 >