Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffers (10X)
Thermo Scientific 10X DreamTaq Buffer is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase.
Marke: Thermo Scientific™ B65
Beschreibung
Thermo Scientific DreamTaq Buffer (10X), available in colorless and green formats, is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase. It contains both KCl and (NH4)2SO4 to provide high specificity of primer annealing at a wide range of MgCl2 concentrations. 10X DreamTaq buffer includes 20 mM MgCl2
Qualitätskontrolle:- Geprüft und zertifiziert auf Abwesenheit von Endo-, Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und funktionell getestet in der Amplifikation von 956 bp-DNA-Fragmenten eines Single-Copy-Gens humaner genomischer DNA
Empfohlen für:
PCR mit DreamTaq DNA-Polymerase.
Spezifikation
Enthält: • 4 x 1,25 ml 10X DreamTaq Puffer (mit 20 mM MgCl2) Lagerung bei -20 °C. |
|
4 x 1.25 mL | |
Heißstart-PCR, Standard-PCR | |
1,25 mL |
DreamTaq Hot-Start DNA-Polymerase, DreamTaq DNA-Polymerase | |
Wet or Dry Ice | |
10X | |
Colorless |