Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Zur Gasdetektion
Marke: Dräger™ 8101461
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hinweis: Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Fisher Kundenservice.
Spezifikation
Schwefelwasserstoff 0,2/a | |
0.2 bis 5 ppm | |
10/Schachtel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur