Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
HACCP Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
Marke: Gilac™ G155211
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flat trays.
- Large and customisable range.
- 5 colors.
- 5 volumes.
- Can be used in a wide range of temperatures.
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- Fermenting and decanting containers.
- Nesting and stacking with lid.
- Traceability management thanks (IML) injection molding.
Spezifikation
3 L | |
70 mm | |
HDPE | |
230 mm | |
2.8 in. | |
0,8 gal. |
Grün | |
347 mm | |
Dispensing Tray | |
13.7 in. | |
9,1 in. | |
Nicht autoklavierbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ HACCP Flat Tray > HACCP Flat Tray; Capacity: 3 L; Color: Green
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur