Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
Marke:  Digi-Sense 93785-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11885915
  • 39.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Maximum temperature: 221°F (105°C)
  • Cables come in a variety of lengths.
  • Each probe comes with color coded ANSI standard connectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Spezifikation
Spezifikation
105 °C
Type T, Male to Female Mini-Connector
5 ft.
Verlängerungskabel
221°F
1,524 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense Coiled Extension Cable > Länge:1,524mm