Learn More
Thermo Scientific™ Freistehender Schutzkartuschenhalter
Für den Gebrauch mit HPLC-Säulen mit einem Innendurchmesser von 1.0 bis 4.0 mm
Marke: Thermo Scientific™ 842-00
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
2,1 mm |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Freistehender Schutzkartuschenhalter > Für 2.1 mm Innendurchmesser
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction