Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC
Die Thermo Scientific™ Orion 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC arbeitet mit einem wartungsarmen Gel und ist mit Temperaturfühler ausgestattet.
Marke: Thermo Scientific™ 9109WL
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC arbeitet mit einem wartungsarmen Gel und ist mit Temperaturfühler ausgestattet.
Für den Feld- und Anlageneinsatz.
Eigenschaften:
- Material: Epoxidharzschaft
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0 bis 90 °C
- Bezugssystem: Ag/AgCl Diaphragma: Wick
- Mit internem Ag/AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
Zur Verwendung mit den Messgeräten Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 und 266S
Abmessungen:
- Abmessungen: 110 x 12m
- Durchmesser der Verschlusskappe: 16mm
Spezifikation
pH / ATC Triode | |
Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S Messgeräte | |
0 °C° bis 90 °C° | |
0 bis 14 | |
12 mm | |
Wick | |
120 mm | |
32 °F bis 194 °F | |
Bananenstecker |
Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/ATC-Sonde (9109WP) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet. Zur Verwendung im Feld oder in der Anlage. | |
Epoxid | |
pH/ATC-Sonde | |
0.47 Zoll | |
22 mm | |
4,7 in. | |
Ag/AgCl | |
Mini-Bananenstecker | |
6 m |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.