Learn More
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar
Keimzahlbestimmung lebensfähiger Organismen in Milch, Wasser, Lebensmitteln und Milchprodukten mit diesem nicht-selektiven Medium.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5013A
17.12 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13255349
  • 23.30 CHF / 10 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllten nichtselektiven Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar zur Zählung lebensfähiger Organismen in Milch, Milchprodukten, Wasser, Lebensmitteln und anderen Hygieneproben.
Dieses Standardmedium entspricht der APHA-, AOAC- und PHLS-Formulierung.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß CEN ISO/TS 11133-2 getestet.
2 bis 25 °C
Deutschland
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Elfenbeinfarben, transparent
90mm-Einzelplatte
Plate Count Agar
17 g ± 5 %
10/Pckg.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6276020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 Catalog NumberPO5013A
Chargennummer6273704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog NumberPO5013A
Chargennummer6273700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2025 Catalog NumberPO5013A
Chargennummer6270774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2025 Catalog NumberPO5013A
Chargennummer6270770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2025 Catalog NumberPO5013A
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar >