Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Etiketten
Diese Etiketten eignen sich hervorragend für Laboratorien und Gesundheitseinrichtungen. Selbstlaminierende Brady™ Polyester-Etiketten sind bedruckbar und selbstlaminierend und zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und Abwischen aus. Diese Etiketten für die problemlose Beschriftung von Proben haften sicher auf konischen und großen Röhrchen und Fläschchen.
55.85 CHF - 394.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
---|---|
Klebstofftyp | Acrylic, Permanent |
Ausführung | Matt |
Material | Self-laminating Polyester |
Produkttyp | Labels |
Produktcode | Marke | dimDimensionsLxW | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimDimensionsLxW | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11824095
![]() |
Brady™
110931 |
Black, White | N/A | |||||||
11514314
|
Brady™
800537 |
Weiß |
394.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Diese Etiketten eignen sich hervorragend für Laboratorien und Gesundheitseinrichtungen. Selbstlaminierende Brady™ Polyester-Etiketten sind bedruckbar und selbstlaminierend und zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und Abwischen aus. Diese Etiketten für die problemlose Beschriftung von Proben haften sicher auf konischen und großen Röhrchen und Fläschchen.
- Für Thermotransferdrucker
- Selbstlaminierende Polyesteretiketten mit dauerhaftem Acrylklebstoff
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Matt | |
Labels |
Acrylic, Permanent | |
Self-laminating Polyester |