Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und PTFE-Nadelventil-Absperrhahn
107.00 CHF - 144.00 CHF
Spezifikation
Material | Duran Schläuche |
---|---|
Porengröße | Ventilbohrung 2,5 mm |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11933421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370813 |
10 ml | Konus NS 14/23 |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11953431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370822 |
25 mL | Konus NS 14/23 |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11973431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370828 |
50 mL | Konus NS 14/23 |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11983431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370837 |
100 mL | Konus NS 14/23 |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11993431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370849 |
250 mL | Konus NS 14/23 |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11993411
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370622 |
25 mL | Sockel NS 14/23 |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11903421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370628 |
50 mL | Sockel NS 14/23 |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11913421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370637 |
100 mL | Sockel NS 14/23 |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mit konisch geschliffener Verbindung und PFFE-Nadelventil-Sperrhahn
- Material: DURAN™
Spezifikation
Duran Schläuche | |
Ventilbohrung 2,5 mm | |
1 |