Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und PTFE-Nadelventil-Absperrhahn
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 03370837
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11983431
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit konisch geschliffener Verbindung und PFFE-Nadelventil-Sperrhahn
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
Konus NS 14/23
1
Duran Schläuche
Ventilbohrung 2,5 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn > Fassungsvermögen (metrisch)100 ml, Typ:Konus NS 14/23