Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und PTFE-Nadelventil-Absperrhahn
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03370637
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Mit konisch geschliffener Verbindung und PFFE-Nadelventil-Sperrhahn
- Material: DURAN™
Specifications
100 mL | |
Sockel NS 14/23 | |
1 |
Duran Schläuche | |
Ventilbohrung 2,5 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn > Fassungsvermögen (metrisch)100 ml, Typ:Sockel NS 14/23
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction