Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und PTFE-Nadelventil-Absperrhahn
Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 03370822
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11953431
  • 123.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Mit konisch geschliffener Verbindung und PFFE-Nadelventil-Sperrhahn
  • Material: DURAN™
Spécification
Spécification
25 mL
Konus NS 14/23
1
Duran Schläuche
Ventilbohrung 2,5 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn > Fassungsvermögen (metrisch)25 ml, Typ:Konus NS 14/23
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis