Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und PTFE-Nadelventil-Absperrhahn
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03370849
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit konisch geschliffener Verbindung und PFFE-Nadelventil-Sperrhahn
- Material: DURAN™
Spezifikation
250 mL | |
Konus NS 14/23 | |
1 |
Duran Schläuche | |
Ventilbohrung 2,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn > Fassungsvermögen (metrisch)250 ml, Typ:Konus NS 14/23
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur