Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Zubehörrotoren für Thermo Scientific Savant SpeedVac Konzentratoren sind zur Verwendung mit Savant SpeedVac Konzentratoren gedacht.
1688.40 CHF - 4964.70 CHF
Spezifikation
Typ Rotor
Rotorsystem traditionell
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Modell Beschreibung Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Beschreibung Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11788559
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH60-17-100
RH60-17-100. Zentrifugenröhrchen: 30 x 15 l, konisch, Modelle mit hoher Kapazität 30 Stück konische 15 ml-Zentrifugenröhrchen
1959.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11758629
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH52-15
RH52-15. Zentrifugenröhrchen: 52 x 15 l, konisch, Modelle mit hoher Kapazität 52 Stück, je 15 ml, konisch
2532.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11758559
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH200-12
RH200-12. Mikroröhrchen: 200 x 1,5 ml; Glas- und Kunststoffröhrchen: 200 (12 x 75 mm), Modelle mit hoher Kapazität 1,5 ml-Mikroröhrchen, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm Glas- und Kunststoffröhrchen
2331.60 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12490941
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH192-15
RH192-15 Fläschchen: 192 (1 Dram 15 x 45 mm, 4 ml), Modelle mit großer Kapazität 192 Fläschchen
2351.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12410941
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RBA2-FLSK-100
RBA2-FLSK-100 Kolben: 2 x 100 ml, Rundboden, Modelle mit großer Kapazität Flaschen
1688.40 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11778569
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
MPTR8-210
MPTR8-210. Mikrotiterplatten: 8 Deepwell, Modelle mit hoher Kapazität 8 Mikrotiterplatten
4964.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11708569
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
MPTR12-210
MPTR12-210. Mikrotiterplatten: 12 Shallow-Well, Modelle mit hoher Kapazität Platten mit 12 Deepwells
4944.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Savant SpeedVac-Konzentratoren.
Rotoren unterschiedlicher Größe aus Kunststoff oder Aluminium für verschiedene Probenformate Ihrer Wahl.
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Spezifikation
Rotor
traditionell
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren