Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Zubehörrotoren für Thermo Scientific Savant SpeedVac Konzentratoren sind zur Verwendung mit Savant SpeedVac Konzentratoren gedacht.
Marke:  Thermo Scientific™ RH52-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758629
  • 2532.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Savant SpeedVac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zentrifugenröhrchen: 52 x 15 l, konisch, Modelle mit hoher Kapazität
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (erfordert RAD200)
RH52-15.
15 ml
Rotor
52 Stück, je 15 ml, konisch
traditionell
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren >