Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Zubehörrotoren für Thermo Scientific Savant SpeedVac Konzentratoren sind zur Verwendung mit Savant SpeedVac Konzentratoren gedacht.
Marke: Thermo Scientific™ RBA2-FLSK-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Savant SpeedVac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
- Anwenderfreundlich
- Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
- Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
- Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Kolben: 2 x 100 ml, Rundboden, Modelle mit großer Kapazität | |
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (erfordert RAD200) | |
RBA2-FLSK-100 |
Rotor | |
Flaschen | |
traditionell |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur