Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Zubehörrotoren für Thermo Scientific Savant SpeedVac Konzentratoren sind zur Verwendung mit Savant SpeedVac Konzentratoren gedacht.
Marke: Thermo Scientific™ RH60-17-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Savant SpeedVac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
- Anwenderfreundlich
- Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
- Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
- Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Zentrifugenröhrchen: 30 x 15 l, konisch, Modelle mit hoher Kapazität | |
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (erfordert RAD200) | |
RH60-17-100. | |
15 ml |
Rotor | |
30 Stück konische 15 ml-Zentrifugenröhrchen | |
traditionell |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur