Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Zubehörrotoren für Thermo Scientific Savant SpeedVac Konzentratoren sind zur Verwendung mit Savant SpeedVac Konzentratoren gedacht.
Marke:  Thermo Scientific™ RH200-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758559
  • 2331.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Savant SpeedVac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroröhrchen: 200 x 1,5 ml; Glas- und Kunststoffröhrchen: 200 (12 x 75 mm), Modelle mit hoher Kapazität
Rotor
1,5 ml-Mikroröhrchen, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm Glas- und Kunststoffröhrchen
traditionell
Glas (Röhrchen), Kunststoff (Röhrchen)
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (erfordert RAD200)
RH200-12.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren >