Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren
Die Doppelmembrankonstruktion mit hohem Durchfluss im schlanken Design gewährleistet eine herausragende Leistung. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren bestechen durch ihre ultraschnelle Konzentration sowie eine praktisch vollständige Rückgewinnung des Konzentrats. In verschiedenen MWCO-Stufen und als 12er-Packungen oder als praktische 48er-Kisten lieferbar.
221.00 CHF - 955.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Single-use |
---|---|
Filtertyp | Ultrafiltration |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Centrifuge |
Material (Membran) | PES |
Probenvolumen | 15 mL |
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12644863
![]() |
Sartorius
VS15T91 |
3 kDa | 12/Pckg. |
221.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12684863
![]() |
Sartorius
VS15T41 |
100 kDa | 12/Pckg. |
221.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12643465
![]() |
Sartorius
VS15T11 |
5 kDa | 12/Pckg. |
221.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12664863
![]() |
Sartorius
VS15T31 |
50 kDa | 12/Pckg. |
221.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16696752
|
Sartorius
VS15T01 |
10 kDa | 12/Pckg. | N/A | N/A | N/A | |||||
12663465
![]() |
Sartorius
VS15T01 |
10 kDa | 12/Pckg. |
221.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12683465
![]() |
Sartorius
VS15T21 |
30 kDa | 12/Pckg. |
252.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12673465
![]() |
Sartorius
VS15T02 |
10 kDa | 48/Pckg. |
882.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16616762
|
Sartorius
VS15T02 |
10 kDa | 48/Pckg. | N/A | N/A | N/A | |||||
12653465
![]() |
Sartorius
VS15T12 |
5 kDa | 48/Pckg. |
943.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12693465
![]() |
Sartorius
VS15T22 |
30 kDa | 48/Pckg. |
810.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12694863
![]() |
Sartorius
VS15T42 |
100 kDa | 48/Pckg. |
810.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12674863
![]() |
Sartorius
VS15T32 |
50 kDa | 48/Pckg. |
916.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12654863
![]() |
Sartorius
VS15T92 |
3 kDa | 48/Pckg. |
916.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Kombiniert Doppelmembranen mit hohem Durchfluss mit einem schlanken Innendesign für überragende Leistung.Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren liefern ultraschnelle Konzentration und nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung.Erhältlich in einer Reihe von MWCO in 12-er Packungen oder praktischen 48-er Packungen.
Vertikale Zwillingsmembranen und ein schmales Innendesign für eine äußerst schnelle Konzentration- In einer einzigen Drehung können 15 ml-Lösungen bis zu 150 x in 10–30 Minuten konzentriert werden
- Große High-Flux-PES-Membranen mit äußerst geringer Proteinbindung und wenig extrahierbaren Substanzen
- Hoher, konstanter Filtrationsdruck ermöglicht einen optimalen Tangentialfluss, um das Fouling der Membran zu minimieren
- Angewinkelte, pipettenfreundliche Tasche ermöglicht eine einfache Retentatrückgewinnung von mehr als 95 %
- Eliminiert das Risiko der Austrocknung durch die Probenfiltration
- Stabiles, inertes Gehäuse aus Polystyrol mit hoher, chemischer Kompatibilität (pH 1–14)
- UV-Verbindungstechnologie für einen reibungslosen Übergang zwischen Membran und Gehäuse
- Volumengraduierung für ein einfaches Überwachen des Konzentratvolumens und 100 μl Anschlagvolumen
- Handhabt Volumen von bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren (11 ml in Festwinkelrotoren)
- Entwickelt für Rotoren, die konische Falcon 50 ml-Röhrchen fassen:
- Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500-Ausschwingrotor, BUC 5 Becher, Adapter
- Beckman TA-10.250 25° Festwinkelrotor mit 356966 Adaptoren
- Multifuge 3 S-R mit 75006445 Rotor, 75006441 Becher, Adapter
Spezifikation
Single-use | |
Centrifuge | |
15 mL | |
7,2 cm2 | |
Polystyrol | |
Centrifugal Concentrator | |
11,8 cm |
Ultrafiltration | |
PES | |
Non-sterile | |
Anwendungen mit Konzentration, Entsalzung oder Pufferaustausch | |
4.000 × g | |
11 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor) | |
27 mm |