Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Die Doppelmembrankonstruktion mit hohem Durchfluss im schlanken Design gewährleistet eine herausragende Leistung. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren bestechen durch ihre ultraschnelle Konzentration sowie eine praktisch vollständige Rückgewinnung des Konzentrats. In verschiedenen MWCO-Stufen und als 12er-Packungen oder als praktische 48er-Kisten lieferbar.
Marke:  Sartorius VS15T02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12673465
  • 882.00 CHF / 48 Stück
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Aktionscode 25977 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
Kombiniert Doppelmembranen mit hohem Durchfluss mit einem schlanken Innendesign für überragende Leistung.Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren liefern ultraschnelle Konzentration und nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung.Erhältlich in einer Reihe von MWCO in 12-er Packungen oder praktischen 48-er Packungen.
Zwei vertikale Membranen und ein schlankes Innendesign für ultraschnelle Konzentration
  • In einem einzigen Zentrifugiergang können 15 ml Lösung in nur 10 bis 30 Minuten bis zu 150fach aufkonzentriert werden
  • Große PES-Membranen mit hohem Fluss verfügen über eine extrem geringe Proteinbindung und geringe extrahierbare Substanzen
  • Der hohe, konstante Filtrationsdruck ermöglicht einen optimalen Crossflow, um die Verschmutzung der Membran zu minimieren
Entwickelt für maximalen Komfort, Sicherheit und Probenrückgewinnung
  • Die gewinkelte, pipettenfreundliche Tasche ermöglicht eine einfache Retentat-Rückgewinnung von mehr als 95 %
  • Eliminiert das Risiko der Probenfiltration bis zur Trockenheit
  • Robustes, inertes Polystyrolgehäuse mit hoher chemischer Verträglichkeit (pH 1 bis 14)
  • UV-Fugentechnologie für einen nahtlosen Übergang zwischen Membran und Gehäuse
  • Volumengraduierung zur einfachen Überwachung von Konzentratvolumen und 100 µl Totstoppvolumen
Universelle Kompatibilität für Rotoren, die 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
  • Verarbeitet Probenvolumen bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren (11 ml in Festwinkelrotoren)
  • Entwickelt für Rotoren, die konische Falcon 50 ml-Röhrchen aufnehmen:
    • Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor, BUC 5-Becher, Adapter
    • Beckman TA-10.250 25°-Festwinkelrotor mit 356966-Adaptern
    • Multifuge 3 S-R mit 75006445-Rotor, 75006441-Becher, Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
10 kDa
Non-sterile
Anwendungen mit Konzentration, Entsalzung oder Pufferaustausch
4.000 × g
Zentrifugal-Konzentrator
11,8 cm
Ultrafiltration
PES
15 mL
7,2 cm2
Polystyrol
48/Pckg.
11 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor)
27 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren > 10.000 MWCO; 48/Pckg.