Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren
Die Doppelmembrankonstruktion mit hohem Durchfluss im schlanken Design gewährleistet eine herausragende Leistung. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren bestechen durch ihre ultraschnelle Konzentration sowie eine praktisch vollständige Rückgewinnung des Konzentrats. In verschiedenen MWCO-Stufen und als 12er-Packungen oder als praktische 48er-Kisten lieferbar.
Marke:  Sartorius VS15T01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16696752
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Kombiniert Doppelmembranen mit hohem Durchfluss mit einem schlanken Innendesign für überragende Leistung.Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren liefern ultraschnelle Konzentration und nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung.Erhältlich in einer Reihe von MWCO in 12-er Packungen oder praktischen 48-er Packungen.
Zwei vertikale Membranen und ein schlankes Innendesign für ultraschnelle Konzentration
  • In einem einzigen Zentrifugiergang können 15 ml Lösung in nur 10 bis 30 Minuten bis zu 150fach aufkonzentriert werden
  • Große PES-Membranen mit hohem Fluss verfügen über eine extrem geringe Proteinbindung und geringe extrahierbare Substanzen
  • Der hohe, konstante Filtrationsdruck ermöglicht einen optimalen Crossflow, um die Verschmutzung der Membran zu minimieren
Entwickelt für maximalen Komfort, Sicherheit und Probenrückgewinnung
  • Die gewinkelte, pipettenfreundliche Tasche ermöglicht eine einfache Retentat-Rückgewinnung von mehr als 95 %
  • Eliminiert das Risiko der Probenfiltration bis zur Trockenheit
  • Robustes, inertes Polystyrolgehäuse mit hoher chemischer Verträglichkeit (pH 1 bis 14)
  • UV-Fugentechnologie für einen nahtlosen Übergang zwischen Membran und Gehäuse
  • Volumengraduierung zur einfachen Überwachung von Konzentratvolumen und 100 µl Totstoppvolumen
Universelle Kompatibilität für Rotoren, die 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
  • Verarbeitet Probenvolumen bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren (11 ml in Festwinkelrotoren)
  • Entwickelt für Rotoren, die konische Falcon 50 ml-Röhrchen aufnehmen:
    • Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor, BUC 5-Becher, Adapter
    • Beckman TA-10.250 25°-Festwinkelrotor mit 356966-Adaptern
    • Multifuge 3 S-R mit 75006445-Rotor, 75006441-Becher, Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
10 kDa
Non-sterile
Anwendungen mit Konzentration, Entsalzung oder Pufferaustausch
4.000 × g
Centrifugal Concentrator
11,8 cm
Ultrafiltration
PES
15 mL
7,2 cm2
Polystyrol
12/Pckg.
11 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor)
27 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251500537 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/05/2025 Catalog NumberVS15T01
Chargennummer251100767 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/04/2025 Catalog NumberVS15T01
Chargennummer250400727 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/03/2025 Catalog NumberVS15T01
Chargennummer245000457 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog NumberVS15T01
Chargennummer241500127 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/11/2024 Catalog NumberVS15T01
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren > 10.000 MWCO; 12 St./Pckg.