Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren
Die Doppelmembrankonstruktion mit hohem Durchfluss im schlanken Design gewährleistet eine herausragende Leistung. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren bestechen durch ihre ultraschnelle Konzentration sowie eine praktisch vollständige Rückgewinnung des Konzentrats. In verschiedenen MWCO-Stufen und als 12er-Packungen oder als praktische 48er-Kisten lieferbar.
Marke: Sartorius VS15T22
569.45 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kombiniert Doppelmembranen mit hohem Durchfluss mit einem schlanken Innendesign für überragende Leistung.Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren liefern ultraschnelle Konzentration und nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung.Erhältlich in einer Reihe von MWCO in 12-er Packungen oder praktischen 48-er Packungen.
Zwei vertikale Membranen und ein schlankes Innendesign für ultraschnelle Konzentration- In einem einzigen Zentrifugiergang können 15 ml Lösung in nur 10 bis 30 Minuten bis zu 150fach aufkonzentriert werden
- Große PES-Membranen mit hohem Fluss verfügen über eine extrem geringe Proteinbindung und geringe extrahierbare Substanzen
- Der hohe, konstante Filtrationsdruck ermöglicht einen optimalen Crossflow, um die Verschmutzung der Membran zu minimieren
- Die gewinkelte, pipettenfreundliche Tasche ermöglicht eine einfache Retentat-Rückgewinnung von mehr als 95 %
- Eliminiert das Risiko der Probenfiltration bis zur Trockenheit
- Robustes, inertes Polystyrolgehäuse mit hoher chemischer Verträglichkeit (pH 1 bis 14)
- UV-Fugentechnologie für einen nahtlosen Übergang zwischen Membran und Gehäuse
- Volumengraduierung zur einfachen Überwachung von Konzentratvolumen und 100 µl Totstoppvolumen
- Verarbeitet Probenvolumen bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren (11 ml in Festwinkelrotoren)
- Entwickelt für Rotoren, die konische Falcon 50 ml-Röhrchen aufnehmen:
- Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor, BUC 5-Becher, Adapter
- Beckman TA-10.250 25°-Festwinkelrotor mit 356966-Adaptern
- Multifuge 3 S-R mit 75006445-Rotor, 75006441-Becher, Adapter
Spezifikation
Single-use | |
Centrifuge | |
30 kDa | |
Non-sterile | |
Anwendungen mit Konzentration, Entsalzung oder Pufferaustausch | |
4.000 × g | |
Centrifugal Concentrator | |
11,8 cm |
Ultrafiltration | |
PES | |
15 mL | |
7,2 cm2 | |
Polystyrol | |
48/Pckg. | |
11 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor) | |
27 mm |