Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Die Doppelmembrankonstruktion mit hohem Durchfluss im schlanken Design gewährleistet eine herausragende Leistung. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren bestechen durch ihre ultraschnelle Konzentration sowie eine praktisch vollständige Rückgewinnung des Konzentrats. In verschiedenen MWCO-Stufen und als 12er-Packungen oder als praktische 48er-Kisten lieferbar.
Marke:  Sartorius VS15T32
569.45 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12674863
  • 916.00 CHF / 48 Stück
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Aktionscode 25977 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Kombiniert Doppelmembranen mit hohem Durchfluss mit einem schlanken Innendesign für überragende Leistung.Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren liefern ultraschnelle Konzentration und nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung.Erhältlich in einer Reihe von MWCO in 12-er Packungen oder praktischen 48-er Packungen.
Zwei vertikale Membranen und ein schlankes Innendesign für ultraschnelle Konzentration
  • In einem einzigen Zentrifugiergang können 15 ml Lösung in nur 10 bis 30 Minuten bis zu 150fach aufkonzentriert werden
  • Große PES-Membranen mit hohem Fluss verfügen über eine extrem geringe Proteinbindung und geringe extrahierbare Substanzen
  • Der hohe, konstante Filtrationsdruck ermöglicht einen optimalen Crossflow, um die Verschmutzung der Membran zu minimieren
Entwickelt für maximalen Komfort, Sicherheit und Probenrückgewinnung
  • Die gewinkelte, pipettenfreundliche Tasche ermöglicht eine einfache Retentat-Rückgewinnung von mehr als 95 %
  • Eliminiert das Risiko der Probenfiltration bis zur Trockenheit
  • Robustes, inertes Polystyrolgehäuse mit hoher chemischer Verträglichkeit (pH 1 bis 14)
  • UV-Fugentechnologie für einen nahtlosen Übergang zwischen Membran und Gehäuse
  • Volumengraduierung zur einfachen Überwachung von Konzentratvolumen und 100 µl Totstoppvolumen
Universelle Kompatibilität für Rotoren, die 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
  • Verarbeitet Probenvolumen bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren (11 ml in Festwinkelrotoren)
  • Entwickelt für Rotoren, die konische Falcon 50 ml-Röhrchen aufnehmen:
    • Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor, BUC 5-Becher, Adapter
    • Beckman TA-10.250 25°-Festwinkelrotor mit 356966-Adaptern
    • Multifuge 3 S-R mit 75006445-Rotor, 75006441-Becher, Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
50 kDa
Non-sterile
Anwendungen mit Konzentration, Entsalzung oder Pufferaustausch
4.000 × g
Centrifugal Concentrator
11,8 cm
Ultrafiltration
PES
15 mL
7,2 cm2
Polystyrol
48/Pckg.
11 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor)
27 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren > 50.000 MWCO; 48 St./Pckg.