Learn More
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol
Sartorius Sartolab Einwegflaschen aus Polystyrol zur Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
Marke: Sartorius 180-23---------E
69.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Flaschen können mit allen Sartolab™ RF | BT Vakuumfiltrationsgeräten mit einer Halsweite von 45 mm verwendet werden
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
250 ml |
Sartolab | |
Polystyrol | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol > 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur