Learn More
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol
Sartorius Sartolab Einwegflaschen aus Polystyrol zur Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
Marke: Sartorius 180-25---------E
111.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Flaschen können mit allen Sartolab™ RF | BT Vakuumfiltrationsgeräten mit einer Halsweite von 45 mm verwendet werden
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
1.000 ml |
Sartolab | |
Polystyrol | |
Steril |