Learn More
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol
Sartorius Sartolab Einwegflaschen aus Polystyrol zur Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
Brand: Sartorius 180-24---------E
83.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Die Flaschen können mit allen Sartolab™ RF | BT Vakuumfiltrationsgeräten mit einer Halsweite von 45 mm verwendet werden
Specifications
Ja | |
Polystyrol | |
500 ml |
Sartolab | |
Polystyrol | |
Steril |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol > 500 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction