Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select 4 Pipette Kit, P2, P20, P200, P1000
Das MyPIPETMAN™ Select 4-Pipetten-Kit enthält Pipetten mit verstärkter Ergonomie für den optimalen Einsatz in vielen Protokollen und den meisten Flüssigkeitshandhabungsaufgaben in der Molekularbiologie, Immunologie und Zellkultur.
Marke: Gilson™ F167390
1610.25 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das MyPIPETMAN Select 4-Pipetten-Kit enthält die am häufigsten verwendeten Pipetten – P2, P20, P200 und P1000 – sowie Spitzen und Zubehör. Zusätzliches Anpassungszubehör (farbige Fenster) wird ebenfalls bereitgestellt, um die Verwendung der Pipetten für eine bestimmte Flüssigkeit, einen bestimmten Raum oder eine bestimmte Technik zu kennzeichnen.
- Stellen Sie die Lautstärke nach Ihren Wünschen ein und sichern Sie sie
- Passen Sie das Volumen einfach durch Drehen des Druckknopfs der Pipette mit dem einzigartigen, patentierten Trilock™-Volumensperrsystem an. – Freie
- Volumeneinstellungsposition für schnelle und mühelose Volumeneinstellung –
- Leichte Ratschen-Volumeneinstellung für präzise Volumeneinstellung – Volumenverriegelungsposition zur Sicherung Pipettieren.
- Ergonomisches Design und Schutz vor Kontamination
- MyPIPETMAN Select ist leicht und gut ausbalanciert und verfügt über ein elegantes Design und einen optimierten Griff. Ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung bietet das integrierte Abwurfsystem reduzierte Spitzenabwurfkräfte für eine bequeme Verwendung den ganzen Tag über. MyPIPETMAN Select-Modelle sind alle vollständig autoklavierbar ohne Demontage für maximalen Komfort und Schutz vor Kreuzkontamination.
- Praktisches Zubehör
- Das MyPIPETMAN Select 4-Pipetten-Set enthält sechs farbige Fenster (eines in jeder Farbe) für eine zusätzliche individuelle Gestaltung der Pipetten, die einer bestimmten Flüssigkeit, einem bestimmten Raum oder einer bestimmten Technik zugeordnet werden können. Autoklavierbare Spitzenabwerfer aus Kunststoff als zusätzliches Zubehör ermöglichen den Einsatz der Pipetten beim Umgang mit korrosiven Flüssigkeiten. Pipetten haben eine längere Lebensdauer und können mit verschiedenen Arten von Flüssigkeiten verwendet werden, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung der Metallspitzenabwerfer besteht. In jedem Kit sind außerdem SINGLE™-Pipettenhalter enthalten, mit denen jede Pipette vertikal an der Wand aufbewahrt werden kann. So wird die Pipette vor Kontamination geschützt, ohne wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche zu beanspruchen.
- Alles, was Sie zum Starten brauchen
- Das MyPIPETMAN Select 4-Pipetten-Kit enthält: - Vier MyPIPETMAN Select-Pipetten: P2, P20, P200 und P1000 mit Metallauswerfern - Drei PIPETMAN™ DIAMOND Tips TIPACKS (Modelle: DL10, D200 und D1000) - Vier EINZELNE Pipettenhalter - Vier weiße Spitzenabwerfer aus Kunststoff – Sechs farbige Fenster (rot, gelb, blau, grün, weiß und dunkelblau)
Spezifikation
Ja | |
Blau/weiß | |
Universal-Pipettenspitze | |
Polypropylen, Edelstahl | |
1 | |
Unsteril | |
1000 μ l | |
MyP2 / MyP20 / MyP200 / MyP1000, DL10 TIPACK, D200 TIPACK, D1000 TIPACK | |
14.25 in | |
4.76 in | |
PCR-fähig |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
P2, P20, P200, P1000 | |
Pipetman | |
G Pipetten-Kit | |
molecular biology, immunology, cell culture, and microbiology | |
4 | |
12.01 in | |
1 kg |