Learn More
Saponin Permeationslösung, 0.5 % Gew./Vol. Lösung in PBS (10X)
Zelldurchlässiges Mittel
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63209.AK
112.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Saponin permeating solution, is used as a cell permeabilizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Saponin permeating solution | |
Difficult to mix. | |
Flüssig |
0.5% w/v soln. in PBS (10X) | |
250 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14L532 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | J63209.AK,J63209.=E |
Y27K521 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | J63209.AK |
U25K518 | Analysenzertifikat | 16/09/2024 | J63209.AK |
R09K552 | Analysenzertifikat | 14/06/2024 | J63209.AK |
P17K518 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J63209.AK |