Learn More
Saponin Permeationslösung, 0.5 % Gew./Vol. Lösung in PBS (10X)
Zelldurchlässiges Mittel
56.77 CHF - 116.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Saponin permeating solution |
---|---|
Konzentration | 0.5% w/v soln. in PBS (10X) |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15450297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63209.=E |
125 mL | N/A | |||||||
15460297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63209.AK |
250 mL |
116.00 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Saponin permeating solution, is used as a cell permeabilizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Saponin permeating solution | |
0.5% w/v soln. in PBS (10X) | |
Difficult to mix. | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen