Learn More
Asecos™ BATTERY STORE Lagerschrank ION-CLASSIC-90
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
Marke: Asecos™ 3806704738088
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Sicherheitslagerschrank Typ 90
- Hochschrank mit selbstschließenden Flügeltüren
- Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
- Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
- Außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für verbesserten Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- CE-konform
Spezifikation
Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform | |
615 x 599 x 2224 mm | |
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus | |
IO90.195.060.K1.WDC | |
5 | |
pulverbeschichtet struktur | |
Stahlblech |
522 x 450 x 1647 mm | |
Flügel | |
Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
1 | |
Gitterrost | |
Anthrazitgrau, Enzianblau | |
Lagerschrank |