Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 16 02 0705
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 16mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
16 mm | |
1000 |
Rot, Weiß | |
Silikon, Silicone | |
1 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss > PTFE/Silikon/PTFE rot/weiß/rot ,1 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur