Learn More
S-n-Propylthioacetat, 98+%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11474937
S-n-Propylthioacetat, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474937
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11474937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21875.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2307-10-0
Summenformel C5H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.19
MDL-Nummer MFCD00039937
InChI-Schlüssel SBWFWBJCYMBZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-propyl thioacetate, propyl thioacetate, ethanethioic acid, s-propyl ester, propyl thiolacetate, s-n-propyl thioacetate, acetic acid, thio-, s-propyl ester, unii-y7284nz6ep, 1-propylsulfanyl ethanone, n-propyl thio acetate, fema no. 3385Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61295
IUPAC-Name S-Propyl-ethanthioat
SMILES CCCSC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-n-Propyl thioacetate
Dichte 0.971
Siedepunkt 137°C to 139°C
Brechungsindex 1.46
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1740765
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10198541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10173988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerG7772A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerG7773A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10011876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
S-n-Propylthioacetat, 98+%, Thermo Scientific™ >