Learn More
(S)-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15469577
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469577
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15469577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52815.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122536-94-1
Summenformel C4H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 123.58
MDL-Nummer MFCD00272298
InChI-Schlüssel QPMSJEFZULFYTB-WCCKRBBISA-N
Synonym s-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, s-+-3-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine-hcl, s-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3s-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-pyrrolidinol hcl, s-pyrrolidin-3-ol, hcl, s---3-pyrrolidinol hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22309122
IUPAC-Name (3 S)-pyrrolidin-3-ol;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC1O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Schmelzpunkt 106°C to 107°C
Siedepunkt 108°C to 110°C (8 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 123.58
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ26I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
ChargennummerP18H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
ChargennummerC21Z032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
ChargennummerL12Y020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
ChargennummerG12X026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Name des Produkts
(S)-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >