Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Vortexmischer
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Marke: Thermo Scientific™ 88882121
24.06 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Plattform für Gefäße mit flachem Boden | |
87,5 x 10 mm | |
Plattform für Gefäße mit flachem Boden |
Gummi | |
Schwarz | |
Digitaler Vortexmischer |